Learn More
Cole-Parmer™ Thermoelement-Universalfühler mit Ministecker
Artikelnummer. 11715228 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sondentyp:
Thermoelement vom Typ J
Thermoelement vom Typ T
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondentyp Packungsgröße
11715228 Thermoelement vom Typ T 1 Stück
15800006 Thermoelement vom Typ J 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11715228 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0850055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00 €
    70.82 € / 1 Stück
    Sparen 4.18 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermoelement-Universalsonde mit Mini-Anschluss ist für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen konzipiert.
Entwickelt zur Messung der Temperatur an der Oberfläche, ohne das Material zu beschädigen. Cole-Parmer™-Sonden für Thermoelement-Thermometer von Oakton™ eignen sich ideal für die Überwachung flacher Oberflächen wie Heizplatten, Öfen oder Forme
  • Reaktionszeit: 1,7 Sekunden oder mehr
  • Die Griffe aus ABS bieten ein geringes Gewicht für einfache Handhabung und sind gleichzeitig langlebig.
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt.
  • Jede Sonde ist mit farbcodierten ANSI Miniverbinder: Typ J-schwarz, Typ K-gelb, Typ T-blau und Typ E-lila.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Hinweis: Der angegebene Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
  • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
  • Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
  • PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
  • Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
  • Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
Garantie
6 Monate
Spezifikation
Material Edelstahl, ABS-Kunststoff
Sondentyp Thermoelement vom Typ T
Produkttyp Thermoelement-Sonde
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1.400 °F
Max. Temperatur (metrisch) 760 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -310 °F
Min. Temperatur (metrisch) -190 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -310 °F bis +1400 °F
Temperaturbereich (metrisch) -190 °C bis +760 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermoelementthermometer