Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Artikelnummer. 12601116 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Länge (metrisch):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD Sonde
Thermoelement-Sonde, ungeerdeter Anschluss.
Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss.
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Typ Packungsgröße
12601116 1,6 mm 600 mm Thermoelement-Sonde, ungeerdeter Anschluss. 1 Stück
11730399 6,35 mm 304,8 mm Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss. 1 Stück
11821375 3,68 mm 254 mm Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss. 1 Stück
11785619 3,175 mm 254 mm Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss. 1 Stück
11795579 1 mm 304,8 mm Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss. 1 Stück
11785579 0,508 mm 304,8 mm Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss. 1 Stück
11796169 3,68 mm 203,2 mm Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss. 1 Stück
11734179 4,77 mm 38,1 mm RTD Sonde 1 Stück
11715589 1,6 mm 600 mm Thermoelementsonde, geerdeter Anschluss. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12601116 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 9363122
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Universalsonden für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Sonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen konzipiert.
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
Genauigkeit ±0,4/±3,6/2/±4 %
Beschreibung Typ K, Hochtemperatur 25 in. L, 0,063 in. Sondendurchm., Mini-Anschl., ohne Grd., 3 ft. 24-Ga
Temperatur (metrisch) -150 bis +920 °C
Typ Thermoelement-Sonde, ungeerdeter Anschluss.
Material ICONEL™ Ummantelungsmaterial, Miniatur-Edelstahlgriff
Länge (metrisch) 600 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm