Learn More
Cole-Parmer™ Wasserfestes Thermometer für Digi-Sense™ Traceable™-Thermoelemente mit Kalibrierung
Artikelnummer. 11753559 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200 °C bis +1370 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch)
11753559 -200 °C bis +1370 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11753559 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 9121030
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochmodern und dennoch einfach zu bedienen
  • Die robuste ABS-Konstruktion macht dieses Messgerät stoßfest.
  • Abgedichtet, um Schmutz, Staub, Dämpfe und Wasser abzudichten.
  • Ideal für den Einsatz in Labor- oder Werkumgebungen.
  • Ein Mikroprozessor aktualisiert die Anzeige zweimal pro Sekunde.
  • Das Messgerät bietet Funktionen für Rückrufe, Min/Max, Halten, wählbare °F/°C-Einheiten, Zählzeitgeber und Alarm für Hoch/Tief.
  • Für beliebige Typ K-Thermoelementsonden mit Ministecker.
  • Die Taste für die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Lesen in dunklen Bereichen.
  • Traceable™ Produkte sind nach NIST-rückführbaren Standards kalibriert und nach Erhalt einsatzbereit.
  • Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es die den Namen „Traceable“ erhält, und wird mit einer NIST Traceable® Bescheinigung geliefert.
  • Dies bedeutet, dass ein 17025-akkreditiertes Kalibrationsprüflabor bestätigt hat, dass das Produkt alle angegebenen Spezifikationen erfüllt oder übertrifft, wodurch Sie Zeit und Geld sparen, da Sie nicht separat kalibrieren müssen.
  • Die NIST Traceable® Kalibrierung unterstützt Sie bei der Einhaltung von Qualitätsstandards und behördlichen Vorschriften, um die Anforderungen von ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA und gemeinsamer Kommission zu erfüllen.
Spezifikation
Displaymaße 0,625 in.
Sondentyp Typ K
Auflösung 0.1°;1° über 1369.9° und unter -199.9°
Beschreibung Traceable™ wasserbeständiges Thermoelement-Thermometer mit Kalibrierung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -328 °F bis +2498 °F
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C bis +1370 °C
Akkutyp 3x AAA
Display 3,75-stellige LCD-Anzeige