Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Arbeitspferd Thermoelement-Thermometer mit Kalibrierung
Artikelnummer. 11729719 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°C bis 1300°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
11729719 -50°C bis 1300°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11729719 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 9121045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50 €
    61.24 € / 1 Stück
    Sparen 6.26 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfach zu bedienendes Messgerät zu einem günstigen Preis, das sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet
  • Bietet dem Nutzer ein Display, das bei allen Arten von Beleuchtung leicht lesbar ist, sowie eine lange Akkulaufzeit (150 bis 200 Stunden am Stück), was es zu einer ausgezeichneten Wahl als einfaches Messgerät macht.
  • Einstellbarer Offset, mit dem der Benutzer das Thermometer für eine höhere Genauigkeit genau auf eine bestimmte Temperatur, eine interne Kalibrierung oder einen bestimmten Sensor einstellen kann.
  • Verfügt über eine Haltetaste, auswählbare F/C-Einheiten und automatische Abschaltung.
  • Für jeden Thermoelementfühler Typ K mit Miniconnektor.
  • Traceable™ Produkte sind nach NIST-nachverfolgbaren Standards kalibriert und beim Erhalt einsatzbereit.
  • Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es die den Namen „Traceable“ erhält, und wird mit einer NIST Traceable® Bescheinigung geliefert.
  • Das bedeutet, dass ein 17025-akkreditiertes Kalibrierungstestlabor bestätigt hat, dass das Produkt alle angegebenen Spezifikationen erfüllt oder übertrifft, sodass Sie sowohl Zeit als auch Geld sparen, da Sie nicht separat kalibrieren müssen.
  • NIST-rückverfolgbare Kalibrierung hilft Ihnen außerdem, Qualitätsstandards und regulatorische Anforderungen für ISO FDA, cGMP, VFC, CAP CLIA und die Anforderungen der Joint Commission zu erfüllen.
  • Bitte beachten Sie: Der Temperaturbereich der mitgelieferten Edelstahlsonde liegt zwischen -45 °C und 230 °C. Der Durchmesser der Sonde beträgt 0,2 in. und 3 1/4 in. und die Kabellänge beträgt 30 in.
Spezifikation
Displaymaße 0,625 in.
Sondentyp Typ K
Auflösung 0.1°;1° über 200° und unter -50°C
Produkttyp Thermoelement
Beschreibung Traceable™ Workhorse Thermoelement-Thermometer mit Kalibrierung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis +2372 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 1300°C
Akkutyp 9 V
Display 3,75-stellige LCD-Anzeige