Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB-Datenschreiber für Temperatur und Luftfeuchtigkeit/Temperatur
Artikelnummer. 15870006
Click to view available options
Displaytyp:
Kein Display
LCD
Status-Kontrollleuchten
Luftfeuchtigkeitsbereich:
0 bis 100%
Keine Feuchtigkeitsüberwachung:
Temperaturbereich (metrisch):
-200°bis +1370 °C
-40°bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15870006
Marke: Cole-Parmer™ 2025042
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Waagenhaken, Netzteil, Kalibriermasse (für Modelle bis 620 g Kapazität), Windschutz (für Modelle 11015-11, -12, -27 und -28). Betrieb mit Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder vier AA-Batterien (separat bestellen).
Digi-Sense™ USB-Datenschreiber können mitgenommen oder für mehrere Anwendungen montiert werden
  • Jeder Digi-Sense Datenschreiber wird gebrauchsfertig mit Software, Befestigungsclip und leicht zu folgenden Anweisungen geliefert.
  • Zu den vorgesehenen Anwendungsfällen gehören die Überwachung von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken, Lagern und Büros, Museen, Labor- und Transportumgebungen.
  • Dank der einfachen Bedienung und des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses eignen sich diese Geräte ideal für alle Fälle, die eine genaue Temperaturüberwachung erfordern.
  • Die intuitive Software besitzt zwei Modi für die Datenanzeige sowie leistungsstarke Funktionen für das Skalieren und Verschieben von Daten. Daten lassen sich zur Analyse in tabellenkalkulationskompatiblen Formaten herunterladen oder grafisch ausdrucken.
  • Das robuste Polycarbonat-Gehäuse sowie die Präzisionssensoren und die Elektronik sind durch 2 Jahre Gewährleistung abgesichert.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Typ Datenerfassungssystem
Displaytyp Kein Display
Datenspeicher 32.000 Messwerte (16.000/Kanal)
Kalibrierung Nicht kalibriert
Alarmtypen Hoch/Niedrig, Wählbar, Selectable
Software Type Einrichtung, Echtzeitüberwachung, Datenerfassung, Datenanalyse
Akkutyp 3,6 V Lithium-Batterie, 1/2 AA
Akkulaufzeit Typischerweise 1 Jahr
Enthält Software, Befestigungsclip und Beschläge, Kunststoffabdeckung und Batterie.
Kanäle 2
Schnittstelle USB
Material Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken, Lagern und Büros, Museen, Labor- und Transportumgebungen.
Genauigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) ± 3%
Genauigkeit (Temperatur) ±2 °F (1 °C)
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100%
Temperaturauflösung 0,01°
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +70 °C
Länge (angloamerikanisch) 3.875 Zoll
Länge (metrisch) 9,8 cm
Gewicht (metrisch) 0,4 kg