Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB-Datenschreiber für Temperatur und Luftfeuchtigkeit/Temperatur
Beschreibung
Beinhaltet
Waagenhaken, Netzteil, Kalibriermasse (für Modelle bis 620 g Kapazität), Windschutz (für Modelle 11015-11, -12, -27 und -28). Betrieb mit Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder vier AA-Batterien (separat bestellen).
- Jeder Digi-Sense Datenschreiber wird gebrauchsfertig mit Software, Befestigungsclip und leicht zu folgenden Anweisungen geliefert.
- Zu den vorgesehenen Anwendungsfällen gehören die Überwachung von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken, Lagern und Büros, Museen, Labor- und Transportumgebungen.
- Dank der einfachen Bedienung und des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses eignen sich diese Geräte ideal für alle Fälle, die eine genaue Temperaturüberwachung erfordern.
- Die intuitive Software besitzt zwei Modi für die Datenanzeige sowie leistungsstarke Funktionen für das Skalieren und Verschieben von Daten. Daten lassen sich zur Analyse in tabellenkalkulationskompatiblen Formaten herunterladen oder grafisch ausdrucken.
- Das robuste Polycarbonat-Gehäuse sowie die Präzisionssensoren und die Elektronik sind durch 2 Jahre Gewährleistung abgesichert.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Datenerfassungssystem |
| Displaytyp | Status-Kontrollleuchten |
| Datenspeicher | 32.000 Messwerte |
| Kalibrierung | Nicht kalibriert |
| Alarmtypen | Hoch/Niedrig, Wählbar, Selectable |
| Software Type | Einrichtung, Echtzeitüberwachung, Datenerfassung, Datenanalyse |
| Akkutyp | 3,6 V Lithium-Batterie, 1/2 AA |
| Akkulaufzeit | Typischerweise 1 Jahr |
| Enthält | Software, Befestigungsclip und Beschläge, Kunststoffabdeckung und Batterie. |
| Kanäle | 1 |
| Mehr anzeigen |