Learn More
Medline Scientific™ Digitalkamera
Artikelnummer. 11980299
Click to view available options
Auflösung:
2048 x 1536
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11980299
Marke: Medline Scientific™ 9556.3000M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) microscopy
Pixel 3 MP
Anschlusstyp USB 2.0
Kennwerte der Stromversorgung USB powered, 2.5w
Menge Je 1
Auflösung 2048 x 1536
Arten von Sensoren 0.5in Sensor