Beschreibung
- Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Leistungsstarker Motor zum Umrühren von Mengen bis zu 15 l (H2O )
- Gleichzeitige digitale Anzeige von Soll- und Ist-Temperaturen über LCD-Display
- Der direkte Anschluss für einen PT 1000 Temperatursensor ermöglicht eine präzise Temperaturregelung (im Lieferumfang enthalten).
- Regelgenauigkeit im mittleren Bereich +/- 0,5 K (in Kombination mit PT 1000)
- Anzeige des tatsächlichen Temperaturwerts im Medium mit einer Auflösung von 0,1 K bei Verwendung des PT-1000-Temperatursensors
- 3 Betriebsmodi zur Auswahl (Standard, Sicherheit, Einstellungsschutz)
- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Heißoberflächenanzeige – Warnung vor heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen.
- Digitale Fehleranzeige
- Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 100/120/230 V |
| Sicherheitsmerkmale | Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C |
| Elektrische Anforderungen | 230/120/100 V, 50/60 Hz |
| Modell | C-MAG HS 10 Digital |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,3 in. |
| Größe | 260 x 260 mm |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Temperatur (metrisch) | 50 bis 500 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Mehr anzeigen |