Learn More
Grant Instruments™ Digitaler Trockenblock, Heizung und Kühler. -3 °C bis +150 °C, EU
Artikelnummer. 17745009
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
2
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Blöcke Packungsgröße
17745009 2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17745009 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. CH3150 EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 €
    1716.49 € / 1 Stück
    Sparen 128.51 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 Trockenblock-Heiz- und Kühlsystem wurde speziell für die Thermostabilisierung von Materialien bei Temperaturen von – 3 °C bis +150 °C gemäß den Analysemethoden.
Das Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 Trockenblockheizkühlsystem wurde speziell für die Thermostabilisierung von Materialien bei Temperaturen von –3 °C bis +150 °C nach Analysemethoden entwickelt.
  • Stabilität: ±0,1 ºC
  • Unabhängig voneinander geregelte Heiz- und Kühlblöcke in einem Gerät
  • Digitale Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm: 1 min bis 99 h 59 min (Erhöhung 1 min)
  • Vom Benutzer einstellbare Programme (Temperatur und Zeit): 16 (Heizung) + 16 (Kühlung)
  • Digitale Temperaturregelung für optimale Präzision
  • Temperaturkalibrierfunktion
  • Schutzdeckel
Der CH3-150 verfügt über sieben austauschbare Blöcke. Individuelle Blöcke auf Anfrage verfügbar
Anwendungen:
Biowissenschaften – Speicherung von Restriktionsenzymen, Nickübersetzung, Ligationsreaktionen, Restriktionsdigests, Proteinsolubilisierung für PAGE, Warmbrütung von Mikrozentrifugenröhrchen für Hybridisierung, Enzymreaktionen und Deaktivierungen
Klinisch – Kühlblutproben vor der Koagulationsprüfung. Acylcarnitin-Derivatisierung, MRSA- und PBP2-Latextests, Erhitzen von Flush/Medien für die Ei-Genesung, Fruchtbarkeit, um die Reagenzgläser während der Ei-Sammlung auf der richtigen Temperatur zu halten
Inkubieren von Proben bei festgelegten Temperaturen, Heizblock zum Sieden von Lösungen in Röhrchen
Biowissenschaften Zellverdauung, DNA/RNA-Extraktion, Post Sequencing PCT-Clean-up-Dry Down Step, Kochen von In-vitro-DNA-RNA/-Proteinproben, Inkubieren von Invitro-Reaktionen/Verdauungen, Extraktion von DNA für Echtzeit-PCR-Analysen, Denaturieren von Nukleinsäure- und Proteinproben
Industriell – Verdauung von Umweltproben für die Analyse des chemischen Sauerstoffbedarfs, Bodenverdauungen, Aufrechterhaltung von Temperaturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Digitaler Trockenblock, Heizung und Kühler
Aufnahmevermögen Blöcke B2-50, B10-13, B10-16, B5-29, B6-25, B18-12 und B23-1.5
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) -3 bis +20 °C
Typ Digitaler Trockenblock, Heizung und Kühler
Display Ja
Modell CH3-150 EU
Anzahl Blöcke 2
Menge 1
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Zeitschaltuhr 1 min bis 99 h 59 min (in Schritten von 1 min)
Gewährleistung 2 Jahre
Länge (metrisch) 43 cm
Breite (metrisch) 295 mm
Tiefe (metrisch) 285 mm
Versandgewicht (metrisch) 7 kg
Gewicht (metrisch) 5,6 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 430 W
Stromstärke 1,8 A
Frequenz 50/60 Hz