Learn More
Ohaus™ Digitale Trockenblockheizung mit beheiztem Deckel
Artikelnummer. 15742709 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15742709
Marke: Ohaus™ 30392103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die OHAUS™ digitale Trockenblockheizung mit beheiztem Deckel wurde für Anwendungen entwickelt, die reproduzierbare Ergebnisse und eine hervorragende Temperaturstabilität erfordern.
  • Außergewöhnliche Gleichförmigkeit, Stabilität und Temperaturregelung
  • Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die isotherme Inkubation, Enzymreaktionen, Immunassays, Nukleinsäure-Denaturierung und eine Vielzahl anderer Laborverfahren
  • Integrierter Stützstangenhalter mit Verriegelungsknopf für das optionale externe Temperaturfühler-Kit
  • Das externe Temperaturfühler-Kit überwacht die tatsächliche Block- bzw. Probentemperatur
  • Blockheizgerät für einen Mikrotiterplattenblock oder zwei separate auswechselbare modulare Blöcke (separat erhältlich), die verschiedene Röhrchengrößen von 0.2 ml-Mikroröhrchen über Reagenzgläser oder Fläschchen bis zu 85 mm Höhe aufnehmen können
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
  • Effiziente Erwärmung durch engen Kontakt zwischen Röhrchen und Block bei enger Anordnung für außergewöhnliche Temperaturgleichförmigkeit
  • Der beheizte Deckel reguliert die Temperatur und reduziert die Kondensation auf den Probendeckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TUV
Reglertyp Digital
Beschreibung 2 Blöcke
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 100 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 50 min
Enthält Beheizter Deckel
Modell Gehäuse HB2DGHL
Anzahl Blöcke 2
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.1 °C bei 37 °C
Gleichförmigkeit ± 0,2 °C bei 37 °C
Abmessungen (L x B) 39,10 cm x 20,30 cm
Abmessungen (L x B x H) 39.1 x 20.3 x 17.8 cm
Länge (angloamerikanisch) 15,40 in.
Länge (metrisch) 39,10 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (metrisch) 20,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 7,00 in.
Höhe (metrisch) 17,800 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,40 in.
Tiefe (metrisch) 39,10 cm
Gewicht (metrisch) 3.1 kg
Elektrische Anforderungen 230V, 1,65A, 50/60Hz
Stromstärke 1,65A