Learn More
Brannan™ Digitales Kühlschrankthermometer
Artikelnummer. 13059202
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–50 bis 70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
13059202 –50 bis 70 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13059202 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 22/400/3
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sobald die Temperatur außerhalb des sicheren Bereichs liegt, ertönt jede Minute ein Alarm und die LED-Leuchten blinken 5 Sekunden lang. Das Brannan™ Digitale Kühlschrankthermometer mit Alarmfunktion verfügt über ein 1 m-Fühlerkabel und einen Saugnapf.
Ein Alarm ertönt und die LED-Leuchten leuchten jede Minute 5 Sekunden lang auf, wenn die Temperatur außerhalb des Sicherheitsbereichs liegt.Das digitale Brannan™ Kühlschrankthermometer mit Alarm beinhaltet ein 1 m-Sondenkabel und ein Saugpad.
Zeigt die Temperatur Ihres Kühlschranks oder Tiefkühlgeräts digital an. Ein Alarm ertönt und die LED-Lichter blinken jede Minute für 5 Sekunden, wenn die Temperatur den sicheren Bereich verlässt.
  • Umschaltbar zwischen °C und °F
  • Enthält ein 1 m langes Fühlerkabel und einen Saugnapf
  • Batterien im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 20 mm
Abmessungen (L x B x H) 135 x 26 mm
Displaymaße 58 x 12 mm
Länge (metrisch) 135 mm
Länge (metrisch) Sonde 1 m
Gewicht (metrisch) 57 g
Produkttyp Digitales Kühlschrankthermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 70 °C
Genauigkeit ±1 zwischen 0 und 40 °C, andernfalls ±2 °C
Unterteilung 0,1 °C
Breite (metrisch) 26 mm