Learn More
Grant Instruments™ Digitales, beheiztes Umwälzbad der Serie TC120, Edelstahlbehälter
Description
- Stabilität ±0,05 ºC.
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
- Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- Fester Übertemperaturschutz
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Visueller Alarm
- Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
- Visueller Alarm
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 26 l |
| Flussrate | 16 l/min |
| Temperaturbereich | 0 bis 120 °C |
| Externe Umwälzung | Ja |
| Material | Behälter aus rostfreiem Stahl |
| Max. Druck | 210 mbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 540 x 330 x 405 mm |
| Spannung | 120/230 V |