Learn More
Grant Instruments™ Digitale beheizte Umwälzbäder mit Zeitschaltuhr/Alarm
Artikelnummer. 12737829
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Abmessungen (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12737829
Marke: Grant Instruments™ TC120ST38
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vielseitig einsetzbaren Optima beheizten Umwälzbäder im mittleren Leistungsbereich mit Edelstahlbehälter und umfangreicher Ausstattung eignen sich für die meisten Anwendungen mit genauer Temperaturregelung.
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
  • Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
  • Visueller Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 38 l
Flussrate 16 l/min
Temperaturbereich 0°C bis 120°C
Externe Umwälzung Ja
Material Behälter aus rostfreiem Stahl
Max. Druck 210 mbar
Abmessungen (L x B x H) 730 x 333 x 450 mm
Spannung 120/230 V