Learn More
Karl Hecht™ Digitale Intervall-Zeitschaltuhren
Artikelnummer. 10247381
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
76 x 66 x 18 mm
84 x 77 x 14 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10247381
Marke: Karl Hecht™ 41977060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die Zeitgebung für verschiedene Zwecke im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ digitalen Intervallzeitgeber sind programmierbar bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden.
  • Mit magnetischer Rückseite
  • Inklusive Akku
  • Countdown in Sekunden
  • Speicheraufruffunktion
  • Individuelle Einstellung für Minuten/Sekunden
  • LCD-Anzeige, 4 Ziffern, die Minuten/Sekunden anzeigen
  • Der Alarm ertönt 30 Sekunden lang, wenn der Countdown Null erreicht
Spezifikation
Produkttyp Digitaler Zeitmesser
Display Digital
Abmessungen (L x B x H) 84 x 77 x 14 mm
Höhe (metrisch) 14 mm
Höhe (metrisch) Display 14 mm