Learn More
Karl Hecht™ Digitale Intervall-Zeitschaltuhren
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
76 x 66 x 18 mm
84 x 77 x 14 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit magnetischer Rückseite
- Inklusive Akku
- Countdown in Sekunden
- Speicheraufruffunktion
- Individuelle Einstellung für Minuten/Sekunden
- LCD-Anzeige, 4 Ziffern, die Minuten/Sekunden anzeigen
- Der Alarm ertönt 30 Sekunden lang, wenn der Countdown Null erreicht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Digitaler Zeitmesser |
| Display | Digital |
| Abmessungen (L x B x H) | 84 x 77 x 14 mm |
| Höhe (metrisch) | 14 mm |
| Höhe (metrisch) Display | 14 mm |