Learn More
IKA™ Magnetrührer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10002954 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
C-MAG MS 10
C-MAG MS 4
Fassungsvermögen:
5 l
15 l
Fläche obere Platte (metrisch):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10002954
Marke: IKA™ 0003582600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührt ohne Heizen. Der IKA™ Magnetrührer verfügt über eine Keramikplatte, die chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel ist.
  • Magnetrührer ohne Heizung
  • Die Keramik-Aufstellplatte bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 15 l (H)2O)
  • Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
  • Drehzahlbereich: 100 bis 1500 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Keramik
Fassungsvermögen 15 l
Spannung 230 V
Wirkleistung 15/1,5 W
Abmessungen (L x B x H) 415 x 300 x 105 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Länge (metrisch) 415 mm
Länge obere Platte (metrisch) 260 mm
Fläche obere Platte (metrisch) 260 x 260 mm
Breite obere Platte (metrisch) 260 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Modell C-MAG MS 10
Drehzahlregelung Skala von 0 bis 6
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 6 kg