Beschreibung
- Magnetrührer ohne Heizung
- Die Keramik-Aufstellplatte bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 15 l (H)2O)
- Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
- Drehzahlbereich: 100 bis 1500 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.500 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Fassungsvermögen | 15 l |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 15/1,5 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 415 x 300 x 105 mm |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Länge (metrisch) | 415 mm |
| Länge obere Platte (metrisch) | 260 mm |
| Mehr anzeigen |