Learn More
IKA™ Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte, 50 °C bis 500 °C, Keramik
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12693156 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
12693156 Keramik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12693156 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004240200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührbereich: 100 bis 1500 U/min, Form: Quadratisch, Größe: 100 x 100 mm
  • Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Leistungsstarker Motor zum Umrühren von Mengen bis zu 15 l (H2O )
  • Gleichzeitige digitale Anzeige von Soll- und Ist-Temperaturen über LCD-Display
  • Der direkte Anschluss für einen PT 1000 Temperatursensor ermöglicht eine präzise Temperaturregelung (im Lieferumfang enthalten).
  • Regelgenauigkeit im mittleren Bereich +/- 0,5 K (in Kombination mit PT 1000)
  • Anzeige des tatsächlichen Temperaturwerts im Medium mit einer Auflösung von 0,1 K bei Verwendung des PT-1000-Temperatursensors
  • 3 Betriebsmodi zur Auswahl (Standard, Sicherheit, Einstellungsschutz)
  • Fester Sicherheitskreis von 550 °C
  • Heißoberflächenanzeige – Warnung vor heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen.
  • Digitale Fehleranzeige
  • Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 100/120/230 V
Sicherheitsmerkmale Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C
Elektrische Anforderungen 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modell C-MAG HS 4
Größe 100 x 100 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Temperatur (metrisch) 50 bis 500 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) 260 mm
Wirkleistung 270 w
Gewicht (angloamerikanisch) 6.6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 5 L
Rührbereich 100 bis 1.500 U/min
Gewährleistung 24 Monate
Abmessungen (L x B x H) 260 x 150 x 105 mm
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529
Display LCD-Anzeige