Learn More
Brannan™ Digitales Maximum/Minimum-Thermometer
Artikelnummer. 13039332
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Innenbereich: 0 bis 50 ° °C und °°F, Außenbereich: –50 bis 70 ° °C und °°F
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13039332
Marke: Brannan™ 12/412/3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anzeige der maximalen und minimalen Innen- und Außentemperaturen. Brannan ™ Digitales Maximum/Minimum-Thermometer zeichnet sich durch eine doppelte Speicherfunktion für Maximal- und Minimalwerte aus und ermöglicht eine Anzeige in °C oder °F. Zwei AAA-Batterien sowie Ständer und 2.5 m-Messfühlerkabel sind im Lieferumfang enthalten.
Zeigt die maximale und minimale Temperatur im Innen- und Außenbereich an.Das digitale Brannan™ Maximum-Minimum-Thermometer verfügt über eine duale Maximum- und Minimum-Aufzeichnungsfunktion und eine Anzeige in °C oder °F. Zwei AAA-Batterien, ein Stativ und ein 2,5 m-Sondenkabel sind im Lieferumfang enthalten.
Digitales Max/Min-Thermometer mit zwei Displays für Innen- und Außentemperaturmessung. Jede Anzeige hat eine Aufzeichnungsmöglichkeit für maximale und minimale Werte und kann in °C oder °F angezeigt werden.
  • Mit Ständer und 2.5 m-Kabel für die Sonde.
  • Duale Anzeige mit Maximum/Minimum-Speicherfunktion.
  • Enthält 2 Batterien AAA
Spezifikation
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) Innenbereich: 0 bis 50 ° °C und °°F, Außenbereich: –50 bis 70 ° °C und °°F
Genauigkeit
  • +/-2 °C zwischen -20 und 0 °C
  • +/-1 °C zwischen 0 und +50 °C
  • +/-2 °C zwischen +50 und +70 °C
  • Sonst +/-3 °C
Unterteilung 0,1 °C