Learn More
Scientific Industries Digital MicroPlate Genie Pulse
Artikelnummer. 16687652
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 Standard-SBS-Mikrotiterplatte
4 Standard-SBS-Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
16687652 1 Standard-SBS-Mikrotiterplatte 1 Stück
16697662 4 Standard-SBS-Mikrotiterplatten 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 16687652
Marke: Scientific Industries SI0403A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein digitaler Mikrotiterplatten-Mixer, der sich ideal für Anwendungen wie Mischen kleiner Volumina, PCR-Vorbereitung, Verdauungen sowie Zelldisruption eignet.
  • Die exklusive präzise Wirbelbahn garantiert jederzeit einen echten Wirbeleffekt in jedem Well der Mikrotiterplatte
  • Die Präzise Drehzahl- und Zeitsteuerung garantiert eine hervorragende Zuverlässigkeit und ein hervorragendes gleichbleibendes Mischen
  • Aggressives Vortexen mit vollständiger und gleichmäßiger Mischung auch in 384 Mikrotiterplatten
  • 1,0 mm-Orbit für gründliches Mischen unabhängig von der Probenviskosität
  • Intuitives LCD-Display, einfach bedienbar und vollständig programmierbar für Geschwindigkeit und Zeit
  • Ein einzigartiges Belüftungssystem schützt die Mikrotiterplatten vor unerwünschter Hitze
  • Der Lüfter (unten im Gerät) leitet Luft nach unten und aus dem Gerät heraus
  • Geeignet für die meisten Standard-Mikrotiterplatten, sogar PCR-Platten mit verfügbarem Kit
  • Multi-MicroPlate-Modell bietet Mischwirkung mit bis zu 4 Mikrotiterplatten oder 8 mit optionalem Zubehörtablett
Spezifikation
Orbit 1 mm
Drehzahlbereich 500 bis 2.850 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 38 °C
Wirkleistung 115 W
Stromstärke 0,5 A
Aufnahmevermögen 1 Standard-SBS-Mikrotiterplatte
Produkttyp Digital MicroPlate Genie Pulse
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 6,5 in.
Tiefe (metrisch) 165 mm
Abmessungen (L x B x H) 6,5 x 6,5 x 6,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,5 in.
Höhe (metrisch) 165 mm
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Länge (metrisch) 165 mm
Breite (angloamerikanisch) 6,5 in.
Breite (metrisch) 165 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 7 lb.
Versandgewicht (metrisch) 3,2 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 6,1 lb.
Gewicht (metrisch) 2,75 kg
Reglertyp Digitale Tastatur mit digitaler Geschwindigkeits- und Zeitanzeige
Display Digital, Geschwindigkeit und Zeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten
Enthält Silikonmatte
Motortyp Spaltpol
Anzahl Positionen 1
Betriebsbedingungen Den Stecker in eine geerdete Steckdose stecken
Plattformausführung Einzelne Mikrotiterplatte
Zeitschaltbereich 0 bis 99 min oder Dauerbetrieb