Läs mer
Scientific Industries Digital MicroPlate Genie Pulse
Produktkod. 16697662
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Aufnahmevermögen:
1 Standard-SBS-Mikrotiterplatte
4 Standard-SBS-Mikrotiterplatten
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Produktkod. Aufnahmevermögen unitSize
16697662 4 Standard-SBS-Mikrotiterplatten 1 Stück
16687652 1 Standard-SBS-Mikrotiterplatte 1 Stück
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16697662
Brand: Scientific Industries SI4003A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ein digitaler Mikrotiterplatten-Mixer, der sich ideal für Anwendungen wie Mischen kleiner Volumina, PCR-Vorbereitung, Verdauungen sowie Zelldisruption eignet.
  • Die exklusive präzise Wirbelbahn garantiert jederzeit einen echten Wirbeleffekt in jedem Well der Mikrotiterplatte
  • Die Präzise Drehzahl- und Zeitsteuerung garantiert eine hervorragende Zuverlässigkeit und ein hervorragendes gleichbleibendes Mischen
  • Aggressives Vortexen mit vollständiger und gleichmäßiger Mischung auch in 384 Mikrotiterplatten
  • 1,0 mm-Orbit für gründliches Mischen unabhängig von der Probenviskosität
  • Intuitives LCD-Display, einfach bedienbar und vollständig programmierbar für Geschwindigkeit und Zeit
  • Ein einzigartiges Belüftungssystem schützt die Mikrotiterplatten vor unerwünschter Hitze
  • Der Lüfter (unten im Gerät) leitet Luft nach unten und aus dem Gerät heraus
  • Geeignet für die meisten Standard-Mikrotiterplatten, sogar PCR-Platten mit verfügbarem Kit
  • Multi-MicroPlate-Modell bietet Mischwirkung mit bis zu 4 Mikrotiterplatten oder 8 mit optionalem Zubehörtablett
Specifikationer
Orbit 1 mm
Drehzahlbereich 500 bis 2.850 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 38 °C
Wirkleistung 115 W
Stromstärke 0,5 A
Aufnahmevermögen 4 Standard-SBS-Mikrotiterplatten
Produkttyp Digital Multi-MicroPlate Genie Pulse
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 13,2 in.
Tiefe (metrisch) 335 mm
Abmessungen (L x B x H) 13,2 x 9,4 x 6,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,5 in.
Höhe (metrisch) 165 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,2 in.
Länge (metrisch) 335 mm
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 240 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 10 lb.
Versandgewicht (metrisch) 4,5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 6,1 lb.
Gewicht (metrisch) 2,75 kg
Reglertyp Digitale Tastatur mit digitaler Geschwindigkeits- und Zeitanzeige
Display Digital, Geschwindigkeit und Zeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten
Enthält Silikonmatte
Motortyp Spaltpol
Anzahl Positionen 4
Betriebsbedingungen Den Stecker in eine geerdete Steckdose stecken
Plattformausführung Mikrotiterplattenplattform mit 4 Positionen
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.