Learn More
Fisherbrand™ Digitale Mini-Inkubatorheizung und -kühlung
Artikelnummer. 31703082 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31703082 20 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31703082
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompakter digitaler Mini-Inkubator mit präziser Heizung und Kühlung von -15 °C unter dem Umgebungswert bis +60 °C
  • Fisherbrand Digitale Inkubatoren verfügen über eine einmalige digitale Temperaturregelung für einen einfachen, präzisen Betrieb ohne externe Thermometer oder manuelle Feinabstimmung.
  • Nach der Einstellung der Temperatur heizt oder kühlt der Inkubator sofort und kühlt die Modelle nur mit der Echtzeit-Kammertemperatur, die auf dem großen LED-Panel angezeigt wird.
  • Mit einer Grundfläche von 33,5 x 37 cm verfügen die Fisherbrand Mini-Inkubatoren über große innere Kammern, in denen Flaschen und Flaschen bis zu 2 l gelagert werden können. Enthalten sind zwei verstellbare Regale und eine interne Steckdose zur Stromversorgung der Geräte.
  • Digitale Temperatursteuerung
  • Persönliche Größe, 33,5 x 37 cm, Grundfläche 20 l
  • Akzeptiert Flaschen und Flaschen bis zu 2 l
  • Erhältlich mit Kühlung
Spezifikation
Genauigkeit 0,5°
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 20 L
Kammermaterial ABS-Kunststoff
Convection Type Mechanisch
Material ABS-Kunststoff
No. of Places 1
Anzahl Einschübe 2
Steckertyp EU
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) -15 °C von Umgebungstemperatur bis +60 °C
Typ Laborinkubator
Temperaturgenauigkeit 0,5 °C
Temperaturauflösung 1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±1,5 °C
Abmessungen (L x B x H) 33.5 x 37 x 47.5 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 26 x 23.5 x 32.5 cm
Gewicht (metrisch) 6.5 kg
Spannung 230 V