Beschreibung
- Der DLS führt den Benutzer durch ein helles und leicht ablesbares Display. Alle Hauptparameter, einschließlich Solldrehzahl, Istdrehzahl, Drehmoment und Zeitgeber, sind auf einen Blick sichtbar.
- Das Gerät ist außerdem mit einer digitalen Zeitschaltuhr ausgestattet, die mit automatischer Abschaltautomatik bis zu 999:59 Minuten eingestellt werden kann.
- Der DLS ist ein intuitiver Überkopf-Rührer, der mit seinem Überlastschutz , dem Überstromschutz und dem Überhitzungsschutz für Ihre Sicherheit sorgt.
- Einfach zu installieren, widerstandsfähig und mit einer kleinen Stellfläche ist DLS die beste Wahl für mittel bis hochviskose Proben.
- Der VELP DLS sorgt für einen gleichmäßigen Start und kräftige Agitation auch bei maximaler Geschwindigkeit!
- Der DLS kann mit Geschwindigkeiten von 2000 U/min und bis zu 25 Liter rühren. Das Gerät kann mit einer mittleren bis hohen Viskosität von bis zu 25.000 mPa*s arbeiten.
- Darüber hinaus bietet der DLS ein Rückführungssystem, das eine konstante Geschwindigkeit auch bei unterschiedlicher Viskosität gewährleistet.
- Das leicht zu schließende Spannfutter ist für Wellen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm geeignet und erfordert kein Werkzeug.
- Der DLS wurde entwickelt, um auch unter schwierigen Betriebsbedingungen eine lange Lebensdauer zu bieten.
- Die spezielle Technopolymer-Struktur und IP 40 garantieren eine gute chemische Beständigkeit und spezielle Handhabung und gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- Der robuste Motor garantiert über die Jahre einen kontinuierlichen Betrieb ohne zusätzliche Wartungskosten.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 50 - 2000 U/min |
| Fassungsvermögen | 25 l |
| Display | LCD-Anzeige |
| Spannung | 80/230 V |
| Wirkleistung | 120 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 196 x 80 x 215 mm |
| Höhe (metrisch) | 215 mm |
| Breite (metrisch) | 80 mm |
| Elektrische Anforderungen | 80/230 V, 50/60 Hz, 120 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |