Learn More
TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer mit Komfortpegel
Artikelnummer. 17951312
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
17951312 -10 bis +50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951312 Lieferant TFA Dostmann Lieferanten-Nr. 30.5053.02
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses digitale Thermo-Hygrometer eignet sich ideal zur Überwachung des Raumklimas. Das besonders kleine und kompakte Gerät nimmt kaum Platz ein und kann mit dem Klebepad an vielen Oberflächen befestigt werden. Sie können die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit ganz einfach im Blick behalten.
Dieses Thermo-Hygrometer von TFA eignet sich ideal zur Überwachung des Raumklimas. Das besonders kleine und kompakte Gerät nimmt kaum Platz ein und lässt sich mit dem Klebepad problemlos an vielen Oberflächen befestigen. Alternativ können Sie den mitgelieferten Ständer verwenden. Sie können die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit leicht im Auge behalten und durch gezielte Heizung und Belüftung regulieren. Auf diese Weise schaffen Sie ein komfortables und gesundes Wohnumfeld und sparen sogar Heizkosten.
  • Für ein gesundes Raumklima
  • Überwachung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Smiley für Komfortniveau
  • Flexibel mit Klebefolie zu befestigen und aufzustellen
  • Besonders klein und kompakt
Spezifikation
Typ Digitales Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 99 %
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +50 °C