missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann Digital Timer and Stopwatch

Artikelnummer. 17775838
Click to view available options
Display:
LCD-Anzeige
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17775838

Marke: TFA Dostmann 38.2010_NEW

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This digital timer with stopwatch is particularly easy to set. You can enter the time directly using the number buttons. It is the ideal timekeeper in all situations and helps you to have the perfect breakfast egg, time your training sessions or manage your time at work.

This digital timer with stopwatch is particularly easy to set. You can enter the time directly using the number buttons. Whether you're in the kitchen, doing sport or at school - it's the ideal timekeeper in all situations and helps you to have the perfect breakfast egg, time your training sessions or manage your time at work. The timer can be attached in a variety of ways: with a magnet, stand, clip or hanger.

  • Direct numeric time Setting
  • Easy operation
  • Mounting with magnet, stand, clip and hook
  • Max. time setting: 10 hrs
  • With mounting magnet, stand, clip and hook

Spezifikation

Produkttyp Digital Timer
Zeitbereich 10 hr.
Alarms Akustisch
Display LCD-Anzeige
Akkutyp 1 x 1.5 V AAA
Farbe White, Blue
Gewicht (metrisch) 62 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt