Learn More
Thermo Scientific™ Block, 1 x 96-Well PCR mit halbem oder vollem Rahmen, für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Artikelnummer. 15362215 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
No. of Places:
96
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places unitSize
15362215 96 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15362215 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88870121
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
  • Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 96-Well-PCR-Platten mit halbem/vollem Rand
Kapazität (metrisch) 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Aufnahmevermögen 1 x 96-Well-PCR-Platte mit halbem oder ganzem Rand
Beleuchtung LED
No. of Places 96
Typ Block
Abmessungen (L x B x H) 76 x 124 x 55 mm (3 x 4,9 x 2,17 Zoll)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.