Learn More
TFA Dostmann Digitaler Dreifachtimer DREIFACHZEIT
Artikelnummer. 17911322
Ansicht ändern
Click to view available options
Display:
LCD-Anzeige
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Display Packungsgröße
17911322 LCD-Anzeige 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911322 Lieferant TFA Dostmann Lieferanten-Nr. 38.2020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.13 €
    17.90 € / 1 Stück
    Sparen 3.23 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der digitale Dreifachtimer TRIPLE TIME ist nicht nur der perfekte Begleiter für den Alltag, sondern eignet sich auch für professionelle Anwendungen. Dieser Timer von TFA zählt die eingestellte Zeit präzise herunter oder stoppt die Zeit sekundengenau. Sie können drei Messwerte gleichzeitig überwachen und auch die Uhrzeit ablesen.
Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist nicht nur der perfekte Begleiter für den Alltag, sondern eignet sich auch für professionelle Anwendungen. Ob Sie nun Eier zum Frühstück zubereiten, Haare färben oder Prozesse im Labor überwachen, dieser Timer von TFA zählt die eingestellte Zeit präzise herunter oder stoppt die Zeit sekundengenau. Auf dem dreiteiligen Display können Sie drei Messwerte gleichzeitig überwachen und auch die Uhrzeit ablesen. Dank des praktischen Magneten lässt sich der Timer schnell und einfach an Metalloberflächen befestigen.
  • 3 Timer, gleichzeitiger Betrieb möglich
  • Stoppuhr
  • Uhr
  • Stunden-/Minuten-/Sekundenanzeige
  • Mit Befestigungsmagnet
Spezifikation
Produkttyp Digitaler Zeitmesser
Zeitbereich 19 h 59 min 59 s
Alarms Akustischer Alarm
Display LCD-Anzeige
Akkutyp 1 x 1,5 V AAA
Farbe Weiß
Gewicht (metrisch) 76 g