Learn More
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Artikelnummer. 15517345 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
SI-A276
SIA256
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Modell Packungsgröße
15517345 EU-Stecker SIA256 1 Stück
15537345 CH-Stecker SI-A276 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15517345 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1174.04 €
    502.85 € / 1 Stück
    Sparen 671.19 €
    57% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt mit der digitalen Steuerung und der Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit über die gleichen Funktionen wie der Vortex-Genie™ 2. Der Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 gewährleistet jederzeit eine präzise Mischleistu
  • Die digitale Anzeige gewährleistet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
  • Timer-Funktion:
    • Kontakt: 1 bis 99 s
    • Freihändiger Betrieb: 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
  • Kann in Kühlräumen und Inkuba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 500 bis 2.850 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Vortexschüttler
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Modell SIA256
Enthält 76 mm-Plattform, Druckentlastungsbecher
Betriebsmodi Kontakt, ohne Hände