Learn More
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Artikelnummer. p-6966013
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
SI-A276
SIA256
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15517345
Marke: Scientific Industries SI™ 83041320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt mit der digitalen Steuerung und der Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit über die gleichen Funktionen wie der Vortex-Genie™ 2. Der Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 gewährleistet jederzeit eine präzise Mischleistung.
  • Die digitale Anzeige gewährleistet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
  • Timer-Funktion:
    • Kontakt: 1 bis 99 s
    • Freihändiger Betrieb: 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
Spezifikation
Drehzahlbereich 500 bis 2.850 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Vortexschüttler
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Modell SIA256
Enthält 76 mm-Plattform, Druckentlastungsbecher
Betriebsmodi Kontakt, ohne Hände