Learn More
Digitonin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461531 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461531 500 mg 500 Milligramm
11451531 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11461531 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215948090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 €
    267.75 € / 500 Milligramm
    Sparen 14.25 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird zur Solibilisierung von Rezeptoren und zur Permeabilisierung von zellulären und nukleären Membranen verwendet. Digitonin, MP Biomedicals ist ein mildes, nichtionisches Detergens, das die Plasmamembranen eukaryotischer Zellen durch Komplexbildung mit Membrancholesterin und anderen unkonjugierten Molekülen permeabilisiert.& Sei
Digitonin hat folgende Verwendungszwecke:
  • Cholesterinbestimmung
  • Verwendung von Digitonin-permeabilisierten Adipozyten für cAMP-Studien
  • Solubilisierung von Membranproteinen
  • Die wasserlösliche Form kann zur Isolierung mitotischer Chromosomen verwendet werden
Chemische Identifikatoren
CAS 11024-24-1
Summenformel C56H92O29
Molekulargewicht (g/mol) 1229.32
MDL-Nummer MFCD00077729
InChI-Schlüssel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spezifikation
Physikalische Form Weißes Pulver
Schmelzpunkt 230 °C bis 240 °C (Zerlegung)(Literatur)
Menge 500 mg
Spezifische Drehung [α]20/D −54°, c = 2,8 in Methanol (Lit.)
Löslichkeitsinformationen Löslich in kochendem Wasser (1g/10 ml). 15 Minuten bei 98 °C erhitzen. Abkühlen und 3 Stunden bei 4 °C aufstellen, um eventuelle Niederschläge abzufiltern. Löslich in absolutem Alkohol (1g/57 ml) und 95 % Alkohol (1 g).
Formelmasse 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kritische Mizellkonzentration (CMC)< 0.5 mm (20–25 °C) (Lit.)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • digitonin, water soluble
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: digitonin