Learn More
Digitonin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17861381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17861381 50 mg 50 Milligramm
11471531 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17861381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215948050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25 €
    64.05 € / 50 Milligramm
    Sparen 3.20 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Permeabilisiert Plasmamembranen eukaryotischer Zellen. Digitonin, MP Biomedicals, ist ein mildes, nicht-ionisches Reinigungsmittel, das mit Membrancholesterin und anderen unkonjugierten β-Hydroxysterolen Komplexe bildet. Es wird verwendet, um Rezepto
Digitonin hat folgende Verwendungszwecke:
  • Cholesterinbestimmung
  • Verwendung von Digitonin-permeabilisierten Adipozyten für cAMP-Studien
  • Solubilisierung von Membranproteinen
  • Die wasserlösliche Form kann zur Isolierung mitotischer Chromosomen verwendet werden
Chemische Identifikatoren
CAS 11024-24-1
Summenformel C56H92O29
Molekulargewicht (g/mol) 1229.32
MDL-Nummer MFCD00077729
InChI-Schlüssel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spezifikation
Physikalische Form Weißes Pulver
Schmelzpunkt 230 °C bis 240 °C (Zerlegung)(Literatur)
Menge 50 mg
Spezifische Drehung [α]20/D −54° (c=2,8, Methanol) (Lit.)
Löslichkeitsinformationen Löslich in kochendem Wasser (1g/10 ml). 15 Minuten bei 98 °C erhitzen. Abkühlen und 3 Stunden bei 4 °C aufstellen, um eventuelle Niederschläge abzufiltern. Löslich in absolutem Alkohol (1g/57 ml) und 95 % Alkohol (1 g).
Formelmasse 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Digitonin, Water Soluble
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Digitonin