missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Digitoxin Monoclonal Antibody (4B12)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA549706
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibody tested in indirect ELISA.
Spezifikation
| Digitoxin | |
| Monoclonal | |
| 3.75 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Conjugate of DGT hapten and KLH. | |
| 200 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page | |
| 4B12 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| Chemical | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur