Learn More
Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diglycolic Acid-D4 |
| CAS | 1032504-39-4 |
| Summenformel | C4 H2 D4 O5 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Acetic-2,2-d2 acid, 2,2'-oxybis- (ACI), 2,2'-Oxybis[acetic-2,2-d2 acid] (ACI), Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, Diglycolic Acid-d4, Diglycolic Acid-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[carboxy(dideuterio)methoxy]-2,2-dideuterio-acetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.1121 |
| Formelmasse | 138.0466 g/mol |
| Mehr anzeigen |