Beschreibung
Digoxigenin Monoclonal antibody specifically detects Digoxigenin in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Digoxigenin |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 611621 |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Verdünnung | Immunohistochemistry |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | DIG |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | KLH-coupled Digoxigenin |
| Mehr anzeigen |