Learn More
Digoxigenin Antibody (611621) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30171273 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30171273 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30171273
Marke: Novus Biologicals FAB7520JF669
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Digoxigenin Monoclonal antibody specifically detects Digoxigenin in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Digoxigenin
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 611621
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DIG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen KLH-coupled Digoxigenin
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Broad Species Reactivity
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Liquid
Isotype IgG2a