Learn More
Invitrogen™ Digoxin Monoclonal Antibody (DG D8-9), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
436.00 € - 1080.00 €
Spezifikation
Antigen Digoxin
Klon DG D8-9
Konzentration 0.80 mg/mL
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17880466
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA5-46140
100 μg
436.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11513423
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA110809
500 μg N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17820476
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA5-46171
1 mg
1080.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10809 detects Digoxin. MA1-10809 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10809 immunogen is Digoxin, conjugated to KLH.
Digoxin is a beta blocker drug used to treat heart problems, such as heart failure, high blood pressure.
Spezifikation
Spezifikation
Digoxin
0.80 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
Digoxin, conjugated to KLH.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
DG D8-9
ELISA
Unconjugated
Mouse
Chemical
C41H64O14; DGX; Lanoxin
IgG1
Protein G