Learn More
Dihexadecyl(dimethyl)azaniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30332797
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332797 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB426445250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihexadecyl(dimethyl)azanium Bromide
CAS 70755-47-4
Summenformel C34H72BrN
Menge 250 mg
Synonym 1-Hexadecanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Bis(hexadecyl) dimethyl ammonium bromide, Di-n-hexadecyldimethylammonium bromide, Dicetyldimethylammonium bromide, Dicetyldimonium bromide, Dihexadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldihexadecylammonium bromide, Dimethyldipalmitylammonium bromide, Dipalmityldimethylammonium bromide, Konstanta A, Dimethyldihexadecylammonium Bromide, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-1-Hexadecanaminium bromide, Bis(hexadecyl) dimethyl ammonium bromide, Di-n-hexadecyldimethylammonium bromide, Dicetyldimethylammonium bromide, Dicetyldimonium bromide, Dihexadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldihexadecylammonium bromide, Dimethyldipalmitylammonium bromide, Dipalmityldimethylammonium bromide, Konstanta A
InChI-Formel InChI=1S/C34H72N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(3,4)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-34H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Dihexadecyl(dimethyl)azaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 574.85
Formelmasse 573.4848