Learn More
Dihexadecyl(dimethyl)azaniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30340442
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340442 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4264452.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihexadecyl(dimethyl)azanium Bromide
CAS 70755-47-4
Summenformel C34H72BrN
Menge 2.5 g
Synonym 1-Hexadecanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Bis(hexadecyl) dimethyl ammonium bromide, Di-n-hexadecyldimethylammonium bromide, Dicetyldimethylammonium bromide, Dicetyldimonium bromide, Dihexadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldihexadecylammonium bromide, Dimethyldipalmitylammonium bromide, Dipalmityldimethylammonium bromide, Konstanta A, Dimethyldihexadecylammonium Bromide, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-1-Hexadecanaminium bromide, Bis(hexadecyl) dimethyl ammonium bromide, Di-n-hexadecyldimethylammonium bromide, Dicetyldimethylammonium bromide, Dicetyldimonium bromide, Dihexadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldihexadecylammonium bromide, Dimethyldipalmitylammonium bromide, Dipalmityldimethylammonium bromide, Konstanta A
InChI-Formel InChI=1S/C34H72N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(3,4)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-34H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Dihexadecyl(dimethyl)azaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 574.85
Formelmasse 573.4848