Learn More
Dihexylammoniumacetat, 0,5 M Lösung in H2O , für die Ionenpaarchromatographie, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dihexylammonium acetate |
| CAS | 366793-17-1 |
| Summenformel | C12H27N . C2H4O2 |
| Menge | 50 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CCCCCCNCCCCCC.CC(=O)O |
| IUPAC-Name | Essigsäure; N-Hexylhexan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.4 |
| Formelmasse | 245.2355 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5 M |