Learn More
Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandion;, TRC
Artikelnummer. 30388403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388403 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388403 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494055100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione
CAS 101278-21-1
Summenformel C16 H12 O3
Menge 100 mg
Synonym 2,3-Diphenysuccinic Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 3,4-Diphenyloxolan-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 252.265
Formelmasse 252.079