Learn More
Dihydro Daidzein, TRC
Artikelnummer. 30387420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387420 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44900010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H12 O4
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-Hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 256.25
Formelmasse 256.0736
Reinheit (%) >95