Learn More
Dihydrocaffeinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dihydrocaffeic Acid |
| CAS | 1078-61-1 |
| Summenformel | C9 H10 O4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-benzenepropanoic acid, 3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, Hydrocaffeic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.17 |
| Formelmasse | 182.0579 |