Learn More
(+)-Dihydrocarvone (Mixture of (2S)/(2R) isomers), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+)-Dihydrocarvone |
| CAS | 5524-05-0 |
| Summenformel | C10 H16 O |
| Menge | 2.5 mL |
| Synonym | (+)-trans-Dihydrocarvone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H](CC1=O)C(=C)C |
| IUPAC-Name | (2R,5R)-5-isopropenyl-2-methyl-cyclohexanone |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.23 |
| Formelmasse | 152.1201 |