Learn More
Dihydrocoumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424747 2500 g 2500 Gramm
11404747 100 g 100 Gramm
11414747 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21229.0E
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-84-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-84-6
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00006881
InChI-Schlüssel VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, hydrocoumarin, chroman-2-one, benzodihydropyrone, melilotin, melilotol, 2-chromanone, 1,2-benzodihydropyrone, melilotic lactone
PubChem CID 660
ChEBI CHEBI:16151
IUPAC-Name 3,4-Dihydrochromen-2-on
SMILES C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrocoumarin
Schmelzpunkt 24°C to 25°C
Dichte 1.169
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Brechungsindex 1.556
Menge 2500 g
Beilstein 4584
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 99%