Learn More
Dihydroergocristinmesilat, Mikromol™
Artikelnummer. 18003990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18003990 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18003990 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1812.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dihydroergocristinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydroergocristine Mesilate
CAS 24730-10-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dihydroergocristine Mesilate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C35 H41 N5 O5 . C H4 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dihydroergocristine Mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-octahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergocristine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Ergocristine, dihydro-, methanesulfonate (6CI,7CI), 9,10-Dihydroergocristine methanesulfonate, Dihydroergocristine mesylate, Dihydroergocristine methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'alpha,10alpha)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'alpha,10alpha)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Dihydroergotamine Mesilate Impurity E as Mesilate, Dihydroergotamine Impurity E as Mesilate
InChI-Formel InChI=1S/C35H41N5O5.CH4O3S/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-5(2,3)4/h4-7,9-12,18,20,23,25,27-29,36,44H,8,13-17,19H2,1-3H3,(H,37,41);1H3,(H,2,3,4)/t23-,25-,27-,28+,29+,34-,35+;/m1./s1
SMILES CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C)C2)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-octahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid-methansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 707.84
Menge 100 mg
Formelmasse 707,2989 g/mol