Learn More
Dihydroergocristin-methansulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041895
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
200 Milligramm
Artikelnummer. 15433379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60638.!3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5-HT-Rezeptor-Antagonist; partieller Agonist an adrenergen und dopaminergen Rezeptoren
5-HT receptor antagonist; partial agonist at adrenergic and dopaminergic receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24730-10-7
Summenformel C36H45N5O8S
Molekulargewicht (g/mol) 707.843
MDL-Nummer MFCD00153792
InChI-Schlüssel SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N
Synonym dihydroergocristine mesylate, dihydroergocristinmesilat, unii-ds7cl18uam, dihydroergocristine mesilate, 9,10-dihydroergocristine methanesulfonate, ds7cl18uam, dihydroergocristine methanesulfonate, dihydroergocristine methanesulfonate salt, 5'alpha-benzyl-9,10alpha-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione monomethanesulphonate, diertine tn
PubChem CID 444034
ChEBI CHEBI:31490
SMILES CC(C)C1(C(=O)N2C(C(=O)N3CCCC3C2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CC6C(CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C.CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydroergocristine methanesulfonate
Farbe Weiß
Menge 200 mg
Merck Index 14,3653
Formelmasse 707.8
Physikalische Form Pulver