Learn More
Dihydroergotamin Mesylat, TRC
Artikelnummer. 30384033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384033 5 mg 5 Milligramm
30378796 100 mg -
30377314 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4490805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6190-39-2
Summenformel C33 H37 N5 O5 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 679.78
Synonym Dihydroergotamine mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a- octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Ergotamine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (6CI,7CI,8CI), (+)-Dihydroergotamine mesylate, 9,10-Dihydroergotamine mesylate, Agit, Angionorm, DETMS, DHE 45, Dergotamine, Diergo, Dihydergot, Dihydroergotamine mesylate, Dihydroergotamine methanesulfonate, Dihydroergotamine methanesulphonate, Dihydroergotamine monomethanesulfonate, Dihytamine, Dirgotarl, Endophleban, Ergomimet, Ergont, Ergotonin, Ikaran, Migranal, Morena, Orstanorm, Seglor, Tonopres, Verladyn
IUPAC-Name (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]Chinolin-9-Carboxamid-Methanesulfonat
SMILES CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydroergotamine mesilate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
Formelmasse 679.2676