Learn More
Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (2B10), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18364528 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18364528 0.1 mg 0.01 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18364528
Marke: Novus Biologicals H00001719M01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal antibody specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat, Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dihydrofolate Reductase/DHFR
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2B10
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:2000, Sandwich ELISA 1:10-1:2000
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH03584
Gen-Alias DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen DHFR (AAH03584, 88 a.a. ~ 187 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. HFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQDFESDTFFPEIDLEKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1719
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Yeast
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ