Learn More
Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (9B2), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18311694 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18311694 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18311694
Marke: Novus Biologicals NBP315195
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal antibody specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dihydrofolate Reductase/DHFR
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 9B2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, and 50% glycerol.
Gen-Alias DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Dihydrofolate Reductase/DHFR. UniProt ID (P00374).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1719
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG