Learn More
Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (SR1325), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18653744 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18653744 100 μg 100 Mikroliter
18604054 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18653744
Marke: Novus Biologicals NBP321772100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal antibody specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dihydrofolate Reductase/DHFR
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1325
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Dihydrofolate Reductase/DHFR (Uniprot #: P00374)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1719
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG